Svovelsyre 5 mol/l (10 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
191665VEA 1650 NOK
191665V
Svovelsyre 5 mol/l (10 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed