Metansulfonsyre 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14637.0250 8.14637.1000
8.14637.0250EA 335 NOK
8.14637.0250 8.14637.1000
Metansulfonsyre 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metansulfonsyre
Formel: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Kokepunkt: 217
Smeltepunkt: 20
Flash punkt: 189
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007518
CAS-nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
FN: 3265
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)