Kaliumhydroksid 0.05 mol/l (0.05 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
31305.297EA 1625 NOK
31305.297 VWRC31305.297_T
Kaliumhydroksid 0.05 mol/l (0.05 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Kaliumhydroksid
This product may develop a yellow-brown colour during storage.
Formel: KOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 1170
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed