Kaliumhydroksid 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, Titripur® volumetrisk løsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09112.1000EA 412 NOK
1.09112.1000
Kaliumhydroksid 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, Titripur® volumetrisk løsning, Supelco®
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
MW: 56,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 1814
ADR: 8,II