Kaliumhydroksid 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
31780.298EA 485 NOK
31780.298
Kaliumhydroksid 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 1814
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l