Kaliumhydroksid 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
32304.291EA 875 NOK
32304.291 32304.427
Kaliumhydroksid 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Colouration Max. 100 APHA
NIST traceable Confirmed