Kaliumhydroksid 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
31984.293EA 955 NOK
31984.293
Kaliumhydroksid 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l