Kaliumhydroksid 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
31300.291EA 620 NOK
31300.291
Kaliumhydroksid 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
MW: 56,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 1814
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l