Kaliumhydroksid 1 mol/l (1 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
31306.267EA 655 NOK
31306.267 31306.267_T
Kaliumhydroksid 1 mol/l (1 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Kaliumhydroksid
This product may develop a yellow-brown color during storage.
Formel: KOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed