Kaliumhydroksid 8 mol/l (8 N) in water, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 505 NOK
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Kaliumhydroksid 8 mol/l (8 N) in water, ren
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
MW: 56,11 g/mol
Tetthet: 1,326 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 1814
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)