Natriumhydroksid 4 mol/l (4 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution low in carbonate
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
191373MEA 645 NOK
191373M 191376P
Natriumhydroksid 4 mol/l (4 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution low in carbonate
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
Kokepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,15 kg/l
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST traceable Confirmed