Natriumhydroksid 4 mol/l (4 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning lavt karbonatinnhold
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonymer:
Caustic soda
191373MEA
378
NOK
191373M
191376P
Natriumhydroksid 4 mol/l (4 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning lavt karbonatinnhold
Natriumhydroksid
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Kokepunkt: 109 °C (1013 hPa) Tetthet: 1,15 kg/l Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 FN: 1824 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 3.992 - 4.008 mol/l |
CO₃ (as Na₂CO₃) | Max. 0.2 % |
NIST traceable | Confirmed |