Kaliumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
31481.295EA 745 NOK
31481.295
Kaliumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Potassium thiocyanate
Formel: KSCN
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed