Kalsiumklorid 1 mol/l in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
190464KEA 2050 NOK
190464K
Kalsiumklorid 1 mol/l in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Kalsiumklorid
Formel: CaCl₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed