Ammoniumtiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
31961.294EA 425 NOK
31961.294 31961.328
Ammoniumtiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Ammoniumtiocyanat
Formel: NH₄SCN
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011428
CAS-nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed