Ammoniumtiocyanat 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
31960.291EA 1450 NOK
31960.291
Ammoniumtiocyanat 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Ammoniumtiocyanat
Formel: NH₄SCN
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011428
CAS-nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed