Jod 0.05 mol/l (0.1 N) vandig løsning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
7210.1000EA 0 NOK
7210.1000 7210.2500
Jod 0.05 mol/l (0.1 N) vandig løsning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Jod
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
FN: 3264
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (N) 0.0997 - 0.1003