Jod 0.05 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30917.295EA 465 NOK
30917.295 30917.320
Jod 0.05 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Jod
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
Tetthet: 1,032 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
FN: 3264
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed