Jod 0.5 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
30914.238EA 555 NOK
30914.238 30914.295
Jod 0.5 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Jod
Formel: I₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
FN: 3264
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed