Cerium(IV) sulphate 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
190474MEA 1675 NOK
190474M 190475N
Cerium(IV) sulphate 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP volumetrisk løsning
Cerium (IV) sulphate
Formel: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
MDL nummer: MFCD00148852
CAS-nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
FN: 3264
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,02002
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.3 % accuracy) 0,0995-0,1005 mol/l
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP Passes test