Sølvsulfat 10 g/l in sulphuric acid, AVS TITRINORM volumetrisk løsning, for KOF-bestemmelse i henhold til NF T 90-101
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
30491.247EA 720 NOK
30491.247 30491.420
Sølvsulfat 10 g/l in sulphuric acid, AVS TITRINORM volumetrisk løsning, for KOF-bestemmelse i henhold til NF T 90-101
Silver sulphate
Formel: Ag₂SO₄
MDL nummer: MFCD00003407
CAS-nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
FN: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed