Etidiumbromid 10 mg/ml vandig løsning
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
|
Danger
|
RES3016E-A101X
RES3016E-A102X
RESERES3016E-A101XEA
0
NOK
RESERES3016E-A101X
RESERES3016E-A102X
Etidiumbromid 10 mg/ml vandig løsning
Etidiumbromid
Formel:
C₂₁H₂₀BrN₃ |
MDL nummer:
MFCD00011724 CAS-nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 |