Svovelsyre 62% analytisk reagens, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
4.80531.1000 4.80531.2500
4.80531.1000EA 766 NOK
4.80531.1000 4.80531.2500
Svovelsyre 62% analytisk reagens, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Kokepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid