Kaliumhydroksid 30% (w/v) vandig løsning
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
Potash caustic, Caustic potash
10979.K2
10979.AP
10979.K2EA
1200
NOK
10979.K2
10979.AP
Kaliumhydroksid 30% (w/v) vandig løsning
Kaliumhydroksid
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Density: 1.28
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formel:
KOH MW: 56,11 g/mol Tetthet: 1,28 Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003553 CAS-nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 FN: 1814 ADR: 8,II |