Tetrametylammoniumhydroksid 10% in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
420511000 420515000 420510010
ACRO420511000EA 470 NOK
ACRO420511000 ACRO420515000 ACRO420510010
Tetrametylammoniumhydroksid 10% in water
Tetrametylammoniumhydroksid
Formel: C₄H₁₃NO
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008280
CAS-nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
FN: 1835
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %