Tetrametylammoniumhydroksid 25% in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
420521000 420520010 420520050
ACRO420521000EA 585 NOK
ACRO420521000 ACRO420520010 ACRO420520050
Tetrametylammoniumhydroksid 25% in water
Tetrametylammoniumhydroksid
Formel: C₄H₁₃NO
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 1,014 g/cm³
Flash punkt: >95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008280
CAS-nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
FN: 1835
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Titration with HCl 23 to 27 %
GC ≥97.5 %