Tetrametylammoniumhydroksid 25% (w/w) in methanol
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
138351000 138355000 138350025
ACRO138351000EA 600 NOK
ACRO138351000 ACRO138355000 ACRO138350025
Tetrametylammoniumhydroksid 25% (w/w) in methanol
Tetrametylammoniumhydroksid
Formel: C₄H₁₃NO
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: 6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008280
CAS-nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
FN: 3286
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24.5 to 26.0 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)