Amoniakkløsning 20%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
21180.242EA 370 NOK
21180.242 21180.297 21180.366 21180.446
Amoniakkløsning 20%, GPR RECTAPUR®
Amoniakkløsning
Formel: NH₃
Tetthet: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
FN: 2672
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 18 - 22 %
Density (20/4) 0.910 - 0.930
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm