Amoniakkløsning 25%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
21191.364EA 615 NOK
21191.364 21191.450
Amoniakkløsning 25%, TECHNICAL
Amoniakkløsning
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Kokepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60…–57.5 °C
Tetthet: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
FN: 2672
ADR: 8 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 24 - 26 %