Amoniakkløsning 28%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
21182.294EA 350 NOK
21182.294 21182.363
Amoniakkløsning 28%, GPR RECTAPUR®
Amoniakkløsning
Formel: NH₃
Kokepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60…–57,5 °C
Tetthet: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
FN: 2672
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm