Amoniakkløsning ∼32%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
21192.298EA 350 NOK
21192.298 21192.323 21192.367
Amoniakkløsning ∼32%, GPR RECTAPUR®
Amoniakkløsning
Formel: NH₃
Kokepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60…–57,5 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
FN: 2672
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 28 - 33 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm