Hydrazinhydrat 55% vandig løsning (∼35% w/w N₂H₄)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
296815000 296810025 296811000
ACRO296815000EA 820 NOK
ACRO296815000 ACRO296810025 ACRO296811000
Hydrazinhydrat 55% vandig løsning (∼35% w/w N₂H₄)
Hydrazinhydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
Smeltepunkt: –65 °C
Tetthet: 1,023 g/cm³
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00149931
CAS-nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
FN: 3293
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml
Titration with HCl 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O)