Hydrazinhydrat 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Hydraziniumhydroksid
209592500 209590010
ACRO209592500EA 560 NOK
ACRO209592500 ACRO209590010
Hydrazinhydrat 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Hydrazinhydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32,05 g/mol (anhy)
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 1,028 g/cm³
Flash punkt: 91 °C
MDL nummer: MFCD00149931
CAS-nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
FN: 2030
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)