Jern(III)klorid 41% in aqueous solution, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Iron trichloride, Ferric chloride
24212.298EA 1300 NOK
24212.298 24212.367 24212.447
Jern(III)klorid 41% in aqueous solution, TECHNICAL
Jern(III)klorid
Formel: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Kokepunkt: 315
Smeltepunkt: 260
MDL nummer: MFCD00011005
CAS-nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
FN: 2582
ADR: 8 III
Merck Indeks: 13,04048
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 38 - 42 %