Svovelsyre 0.05 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09984.0001 1.09984.0050
1.09984.0001EA 323 NOK
1.09984.0001 1.09984.0050
Svovelsyre 0.05 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material