Kaliumhydroksid 1 mol/l vandig løsning, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09918.0001EA 414 NOK
1.09918.0001
Kaliumhydroksid 1 mol/l vandig løsning, Titrisol®, Supelco®
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
MW: 56,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 1814
ADR: 8,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.58 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material