Spermidine trihydrochloride 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
215100050 215100010 215100250
ACRO215100050EA 1775 NOK
ACRO215100050 ACRO215100010 ACRO215100250
Spermidine trihydrochloride 99+%
Spermidine trihydrochloride
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
MW: 254,63 g/mol
Smeltepunkt: 248…252 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012918
CAS-nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Indeks: 12,08893
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %