Hydrazinhydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Hydraziniumhydroksid
196711000 196715000
ACRO196711000EA 410 NOK
ACRO196711000 ACRO196715000
Hydrazinhydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Hydrazinhydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32,05 g/mol (anhy)
Kokepunkt: 117,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –51,5 °C
Tetthet: 1,0315 g/cm³
Flash punkt: 75 °C
MDL nummer: MFCD00149931
CAS-nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
FN: 2030
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,04790
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.030 to 1.033 g/ml
Titration with HCl 99.4 to 100.9 % (N2H4.H2O)