Hydrazinium monochloride 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
201990010 201992500 201990051
ACRO201990010EA 3650 NOK
ACRO201990010 ACRO201992500 ACRO201990051
Hydrazinium monochloride 98+%
Hydrazinium monochloride
Formel: H₅ClN₂
Smeltepunkt: 89…93 °C
Tetthet: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044368
CAS-nummer: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
FN: 3288
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %