, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 NOK
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Acetonitril med 0,1% (v/v) Trifluoreddiksyre
Tetthet: 0.786 g/cm3 (20 °C)
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
EINECS: 200-929-3
FN: 1648
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)