Natriumacetat trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
27648.294EA 565 NOK
27648.294 27648.363
Natriumacetat trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium acetate trihydrate
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
Kokepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00071557
CAS-nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Indeks: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=595fbd8527de098592b429140a59fb0d415a73ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm