kobolt (II) acetat tetrahydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
A18374.18EA
490
NOK
A18374.18
A18374.14
A18374.36
A18374.22
A18374.30
kobolt (II) acetat tetrahydrat ≥98%
kobolt (II) acetat tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O MW: 249,08 g/mol Smeltepunkt: ∼140 °C (-4H₂O) Tetthet: 1,71 Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00149569 CAS-nummer: 6147-53-1 EINECS: 200-755-8 FN: 3077 ADR: 9,III Merck Indeks: 14,2433 |