Oksalsyre (Etandisyre) dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
20555.296EA 390 NOK
20555.296 20555.365
Oksalsyre (Etandisyre) dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Oksalsyre (Etandisyre) dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
Kokepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 101 °C
Tetthet: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149102
CAS-nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
FN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Indeks: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %