p-Toluensvovelsyremonohydrat 97.5%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
171780010 171780025 171785000 171780050
ACRO171780010EA 995 NOK
ACRO171780010 ACRO171780025 ACRO171785000 ACRO171780050
p-Toluensvovelsyremonohydrat 97.5%, ren
p-Toluensvovelsyremonohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Smeltepunkt: 100…108 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
FN: 2585
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,09671
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.5 %