trans-1,2-Diaminosykloheksan-N,N,N',N'-tetraeddiksyre monohydrat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
8.41032.0025EA 700 NOK
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
trans-1,2-Diaminosykloheksan-N,N,N',N'-tetraeddiksyre monohydrat for syntese, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Diaminosykloheksan-N,N,N',N'-tetraeddiksyre monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Smeltepunkt: 213…216 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066429
CAS-nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3