Piperazin heksahydrat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Piperazine hydrate
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 1900 NOK
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazin heksahydrat 98%
Piperazin heksahydrat
Formel: C₄H₁₀N₂·6H₂O
MW: 194,23 g/mol
Kokepunkt: 145…156 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 41…45 °C
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149389
CAS-nummer: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
FN: 2579
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,07617
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %