Litium perklorat trihydrat 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 450 NOK
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Litium perklorat trihydrat 99%, extra pure
Litium perklorat trihydrat
Formel: ClLiO₄·3H₂O
MW: 160,44 g/mol
Smeltepunkt: 95 °C
Tetthet: 1,841 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149765
CAS-nummer: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
FN: 1481
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm