Barium hydroksid oktahydrat 98+% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
423465000 423460025 423461000
ACRO423465000EA 1150 NOK
ACRO423465000 ACRO423460025 ACRO423461000
Barium hydroksid oktahydrat 98+% ACS
Barium hydroksid oktahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Kokepunkt: 780 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 78 °C
Tetthet: 2,18 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149152
CAS-nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
FN: 3262
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,00980
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfide (S) (Limit about 0.001 %) Passes test
Carbonate (as BaCO3) ≤2.0 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Strontium (Sr) ≤0.8 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)