Barium hydroksid oktahydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01737.0500 1.01737.9050
1.01737.0500EA 1060 NOK
1.01737.0500 1.01737.9050
Barium hydroksid oktahydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Barium hydroksid oktahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Kokepunkt: 780 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 78 °C
Tetthet: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149152
CAS-nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
FN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Merck Indeks: 13,00980
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 78 °C
Molar Mass 315.48 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.18 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material