Strontium hydroksid oktahydrat 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
270230010 270230050
ACRO270230010EA 1200 NOK
ACRO270230010 ACRO270230050
Strontium hydroksid oktahydrat 98%, ren
Strontium hydroksid oktahydrat
Formel: H₂O₂Sr·8H₂O
MW: 265,76 g/mol
Smeltepunkt: 100 °C
Tetthet: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00150395
CAS-nummer: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
FN: 3262
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %